Print…
5-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-(Trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
PC500012-1G PC500012-250MG PC500012-5G PC500012-25G
APOSPC500012-1GEA 288 EUR
APOSPC500012-1G APOSPC500012-250MG APOSPC500012-5G APOSPC500012-25G
5-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
5-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
Fórmula: C₉H₄F₃NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20501921
Número CAS: 781-94-2