Print…
6-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-(Trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione, 5-(Trifluoromethyl)-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
PC500009-1G PC500009-250MG
APOSPC500009-1GEA 322 EUR
APOSPC500009-1G APOSPC500009-250MG
6-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride 97%
6-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
Fórmula: C₉H₄F₃NO₃
Ponto de Fusão: 239 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24850066
Número CAS: 387-18-8