Print…
Methyl 2-bromo-6-chloro-4-fluorobenzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49997-1G PC49997-250MG
APOSPC49997-1GEA 219 EUR
APOSPC49997-1G APOSPC49997-250MG
Methyl 2-bromo-6-chloro-4-fluorobenzoate 95%
Methyl 2-bromo-6-chloro-4-fluorobenzoate
Fórmula: C₈H₅BrClFO₂
Peso Molecular: 267.48 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28733926
Número CAS: 1695489-54-3