Print…
3-(2,2,2-Trifluoroethylamino)benzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC499029-1G PC499029-250MG
APOSPC499029-1GEA 609 EUR
APOSPC499029-1G APOSPC499029-250MG
3-(2,2,2-Trifluoroethylamino)benzoic acid 95%
3-(2,2,2-Trifluoroethylamino)benzoic acid
Fórmula: C₉H₈F₃NO₂
Peso Molecular: 219.161 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20525970
Número CAS: 1215366-23-6