Print…
4,6-Dichloro-8-fluoroquinoline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC499013-1G PC499013-250MG
APOSPC499013-1GEA 869 EUR
APOSPC499013-1G APOSPC499013-250MG
4,6-Dichloro-8-fluoroquinoline 95%
4,6-Dichloro-8-fluoroquinoline
Fórmula: C₉H₄Cl₂FN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09861349
Número CAS: 1019016-87-5