Print…
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49825-1G PC49825-5G
APOSPC49825-1GEA 429 EUR
APOSPC49825-1G APOSPC49825-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₇H₄BrF₄N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22200127
Número CAS: 1239463-37-6