Print…
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49811-1G PC49811-250MG
APOSPC49811-1GEA 638 EUR
APOSPC49811-1G APOSPC49811-250MG
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzoic acid 95%
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃BrClFO₂
Peso Molecular: 253.453 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28733901
Número CAS: 157165-24-7