Print…
2’-Bromo-5’-(trifluoromethoxy)acetophenone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-[2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanone
PC49788-1G PC49788-5G
APOSPC49788-1GEA 429 EUR
APOSPC49788-1G APOSPC49788-5G
2’-Bromo-5’-(trifluoromethoxy)acetophenone 95%
2’-Bromo-5’-(trifluoromethoxy)acetophenone
Fórmula: C₉H₆BrF₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 1558247-47-4