Print…
3-(Difluoromethoxy)toluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(Difluoromethoxy)-3-methylbenzene
PC49718-1G PC49718-250MG
APOSPC49718-1GEA 464 EUR
APOSPC49718-1G APOSPC49718-250MG
3-(Difluoromethoxy)toluene 98%
3-(Difluoromethoxy)toluene
Fórmula: C₈H₈F₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13185566
Número CAS: 4837-15-4