Print…
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzeneboronic acid, pinacol ester 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(2-(Difluoromethoxy)-5-fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC49715-1G PC49715-250MG PC49715-5G
APOSPC49715-1GEA 982 EUR
APOSPC49715-1G APOSPC49715-250MG APOSPC49715-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzeneboronic acid, pinacol ester 95%
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzeneboronic acid, pinacol ester
Fórmula: C₁₃H₁₆BF₃O₃
Peso Molecular: 288.071 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD30486443
Número CAS: 1417301-27-9