Print…
3,6-Difluoro-2-methylbenzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49683-1G PC49683-250MG
APOSPC49683-1GEA 253 EUR
APOSPC49683-1G APOSPC49683-250MG
3,6-Difluoro-2-methylbenzaldehyde 95%
3,6-Difluoro-2-methylbenzaldehyde
Fórmula: C₈H₆F₂O
Peso Molecular: 156.129 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16250132
Número CAS: 1378525-21-3