Print…
1-Chloro-3,5-dibromo-4-fluorobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49678-1G PC49678-250MG PC49678-5G
APOSPC49678-1GEA 66.7 EUR
APOSPC49678-1G APOSPC49678-250MG APOSPC49678-5G
1-Chloro-3,5-dibromo-4-fluorobenzene 98%
1-Chloro-3,5-dibromo-4-fluorobenzene
Fórmula: C₆H₂Br₂ClF
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28166159
Número CAS: 1805525-99-8