Print…
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-fluoro-4-iodophenyl)propan-2-ol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49670-1G PC49670-250MG
APOSPC49670-1GEA 145 EUR
APOSPC49670-1G APOSPC49670-250MG
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-fluoro-4-iodophenyl)propan-2-ol 95%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-fluoro-4-iodophenyl)propan-2-ol
Fórmula: C₉H₄F₇IO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29919656
Número CAS: 1358953-45-3