Print…
Methyl 2,3-difluoro-5-methylbenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49668-1G PC49668-250MG
APOSPC49668-1GEA 575 EUR
APOSPC49668-1G APOSPC49668-250MG
Methyl 2,3-difluoro-5-methylbenzoate
Methyl 2,3-difluoro-5-methylbenzoate
Fórmula: C₉H₈F₂O₂
Peso Molecular: 186.155 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11042838
Número CAS: 1314919-70-4