Print…
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: [2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
PC49664-1G PC49664-250MG PC49664-5G
APOSPC49664-1GEA 720 EUR
APOSPC49664-1G APOSPC49664-250MG APOSPC49664-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₅F₅O
Peso Molecular: 212.117 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28012313
Número CAS: 1803570-73-1