Print…
4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl methanesulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49661-1G PC49661-5G
APOSPC49661-1GEA 249 EUR
APOSPC49661-1G APOSPC49661-5G
4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl methanesulphonate
4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl methanesulphonate
Fórmula: C₆H₉F₅O₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972956
Número CAS: 252947-01-6