Print…
4-Bromo-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC4965-1G PC4965-5G PC4965-25G
APOSPC4965-1GEA 0 EUR
APOSPC4965-1G APOSPC4965-5G APOSPC4965-25G
4-Bromo-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
4-Bromo-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₂BrClF₂O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788548
Número CAS: 518057-63-1
UN: 3261
ADR: 8,III