Print…
3-Chloro-5-iodobenzotrifluoride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49629-1G PC49629-25G PC49629-5G
APOSPC49629-1GEA 0 EUR
APOSPC49629-1G APOSPC49629-25G APOSPC49629-5G
3-Chloro-5-iodobenzotrifluoride
3-Chloro-5-iodobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₃ClF₃I
Ponto de ebulição: 98…112 °C (15 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19707625
Número CAS: 1189352-83-7