Print…
2-Bromo-6-fluorobenzyl bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: α,2-Dibromo-6-fluorotoluene, 1-Bromo-2-(bromomethyl)-3-fluorobenzene
PC49622-1G PC49622-25G PC49622-5G
APOSPC49622-1GEA 37.7 EUR
APOSPC49622-1G APOSPC49622-25G APOSPC49622-5G
2-Bromo-6-fluorobenzyl bromide
2-Bromo-6-fluorobenzyl bromide
Fórmula: C₇H₅Br₂F
Peso Molecular: 267.921 g/mol
Ponto de ebulição: 128…131 °C (25 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10698675
Número CAS: 1548-81-8
UN: 3265
ADR: 8 II