Print…
4-Fluoro-2-nitrothiophenol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49621-1G PC49621-250MG
APOSPC49621-1GEA 0 EUR
APOSPC49621-1G APOSPC49621-250MG
4-Fluoro-2-nitrothiophenol 95%
4-Fluoro-2-nitrothiophenol
Fórmula: C₆H₄FNO₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD22481385
Número CAS: 654063-68-0
UN: 3335
ADR: 9,III