Print…
Perfluoro[(tert-butyl)cyclohexane]
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49620-1G PC49620-25G PC49620-5G
APOSPC49620-1GEA 57 EUR
APOSPC49620-1G APOSPC49620-25G APOSPC49620-5G
Perfluoro[(tert-butyl)cyclohexane]
Perfluoro[(tert-butyl)cyclohexane]
Fórmula: C₁₀F₂₀
Ponto de ebulição: 148,5 °C
Ponto de Fusão: –24 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00153230
Número CAS: 84808-64-0