Print…
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(Trifluoromethyl)salicylic acid, 3-Carboxy-2-hydroxybenzotrifluoride
PC49616-1G PC49616-5G PC49616-25G
APOSPC49616-1GEA 112 EUR
APOSPC49616-1G APOSPC49616-5G APOSPC49616-25G
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₅F₃O₃
Peso Molecular: 206.119 g/mol
Ponto de Fusão: 161…163 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06203614
Número CAS: 251300-32-0