Print…
5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-3-carboxy-2-hydroxybenzotrifluoride, 5-Bromo-3-(trifluoromethyl)salicylic acid
PC49615-1G PC49615-250MG
APOSPC49615-1GEA 232 EUR
APOSPC49615-1G APOSPC49615-250MG
5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₄BrF₃O₃
Peso Molecular: 285.015 g/mol
Ponto de Fusão: 185…188 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06203616
Número CAS: 251300-31-9