Print…
6-Bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-6-nitro-2-(trifluoromethyl)phenol, 3-Bromo-6-nitro-α,α,α-trifluoro-o-cresol
PC49607-1G PC49607-250MG
APOSPC49607-1GEA 615 EUR
APOSPC49607-1G APOSPC49607-250MG
6-Bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride 97%
6-Bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₃BrF₃NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD25541885
Número CAS: 1445995-70-9