Print…
5-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49599-1G PC49599-250MG
APOSPC49599-1GEA 0 EUR
APOSPC49599-1G APOSPC49599-250MG
5-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde 97%
5-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde
Fórmula: C₉H₅FO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD24850036
Número CAS: 1440535-11-4