Iron(II) tetrafluoroborate hexahydrate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos:
Ferrous tetrafluoroborate
PC49590-100G
PC49590-25G
APOSPC49590-100GEA
215
EUR
APOSPC49590-100G
APOSPC49590-25G
Iron(II) tetrafluoroborate hexahydrate 97%
Iron(II) tetrafluoroborate hexahydrate
Fórmula:
2(BF₄)·Fe·6H₂O Peso Molecular: 337.546 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00192235 Número CAS: 13877-16-2 UN: 3260 ADR: 8 II |