Print…
5-Bromo-6-fluoro-1H-benzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49540-1G PC49540-250MG
APOSPC49540-1GEA 102 EUR
APOSPC49540-1G APOSPC49540-250MG
5-Bromo-6-fluoro-1H-benzimidazole
5-Bromo-6-fluoro-1H-benzimidazole
Fórmula: C₇H₄BrFN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11846341
Número CAS: 1008360-84-6