Print…
1-(2-Fluorophenyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Amino-1-(2-fluorophenyl)cyclopropane hydrochloride, 1-(1-Aminocycloprop-1-yl)-2-fluorobenzene hydrochloride
PC49539-10G PC49539-1G PC49539-5G
APOSPC49539-10GEA 1520 EUR
APOSPC49539-10G APOSPC49539-1G APOSPC49539-5G
1-(2-Fluorophenyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride 96%
1-(2-Fluorophenyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₀FN·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09028126
Número CAS: 1215107-57-5