Print…
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-(Trifluoromethyl)salicylaldehyde, 2-Formyl-3-hydroxybenzotrifluoride, 2-Formyl-3-(trifluoromethyl)phenol
PC49535-1G PC49535-250MG PC49535-5G
APOSPC49535-1GEA 77 EUR
APOSPC49535-1G APOSPC49535-250MG APOSPC49535-5G
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₅F₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD16999701
Número CAS: 58914-35-5