Print…
2-Fluoro-5-methoxyaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Amino-4-fluoroanisole, 6-Fluoro-m-anisidine
PC49529-1G PC49529-5G PC49529-25G
APOSPC49529-1GEA 37.7 EUR
APOSPC49529-1G APOSPC49529-5G APOSPC49529-25G
2-Fluoro-5-methoxyaniline
2-Fluoro-5-methoxyaniline
Fórmula: C₇H₈FNO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11226283
Número CAS: 62257-15-2