Print…
2-Bromo-4,5-difluorobenzyl bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC49499-1G PC49499-5G
APOSPC49499-1GEA 0 EUR
APOSPC49499-1G APOSPC49499-5G
2-Bromo-4,5-difluorobenzyl bromide
2-Bromo-4,5-difluorobenzyl bromide
Fórmula: C₇H₄Br₂F₂
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18909668
Número CAS: 647862-95-1
UN: 3261
ADR: 8,III