Print…
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzyl bromide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Bromo-5-(bromomethyl)-2,3,4-trifluorobenzene
PC49489-1G PC49489-250MG
APOSPC49489-1GEA 58 EUR
APOSPC49489-1G APOSPC49489-250MG
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzyl bromide 95%
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzyl bromide
Fórmula: C₇H₃Br₂F₃
Peso Molecular: 303.902 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12756772
Número CAS: 1260832-85-6
UN: 3265
ADR: 8 III