Print…
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzyl bromide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Bromo-2-(bromomethyl)-5-chloro-3-fluorobenzene
PC49476-1G PC49476-250MG PC49476-5G
APOSPC49476-1GEA 567 EUR
APOSPC49476-1G APOSPC49476-250MG APOSPC49476-5G
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzyl bromide 95%
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzyl bromide
Fórmula: C₇H₄Br₂ClF
Peso Molecular: 302.366 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31558079
Número CAS: 2090554-83-7