Print…
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC49471-1G PC49471-250MG PC49471-5G
APOSPC49471-1GEA 575 EUR
APOSPC49471-1G APOSPC49471-250MG APOSPC49471-5G
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzoic acid 95%
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₂BrClF₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD32662394
Número CAS: 2414146-36-2