Print…
5-(Difluoromethoxy)-2-fluoropyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49467-250MG PC49467-5G
APOSPC49467-250MGEA 184 EUR
APOSPC49467-250MG APOSPC49467-5G
5-(Difluoromethoxy)-2-fluoropyridine 95%
5-(Difluoromethoxy)-2-fluoropyridine
Fórmula: C₆H₄F₃NO
Peso Molecular: 163.097 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13185839
Número CAS: 130318-80-8