Print…
3,5-Difluoro-2-nitrophenylacetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49466-1G PC49466-250MG
APOSPC49466-1GEA 522 EUR
APOSPC49466-1G APOSPC49466-250MG
3,5-Difluoro-2-nitrophenylacetic acid
3,5-Difluoro-2-nitrophenylacetic acid
Fórmula: C₈H₅F₂NO₄
Peso Molecular: 217.126 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD26801851
Número CAS: 130400-45-2