Print…
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49465-1G PC49465-250MG PC49465-5G
APOSPC49465-1GEA 226 EUR
APOSPC49465-1G APOSPC49465-250MG APOSPC49465-5G
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Fórmula: C₉H₆F₃NO₄
Peso Molecular: 249.143 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11036389
Número CAS: 199469-91-5