Print…
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenylacetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49464-1G PC49464-250MG
APOSPC49464-1GEA 174 EUR
APOSPC49464-1G APOSPC49464-250MG
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenylacetic acid
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenylacetic acid
Fórmula: C₈H₅BrFNO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28740371
Número CAS: 1805938-07-1