2-Bromo-4,6-difluorobenzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC49452-1G
PC49452-250MG
PC49452-5G
APOSPC49452-1GEA
284
EUR
APOSPC49452-1G
APOSPC49452-250MG
APOSPC49452-5G
2-Bromo-4,6-difluorobenzaldehyde 95%
2-Bromo-4,6-difluorobenzaldehyde
Fórmula:
C₇H₃BrF₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD18642940 Número CAS: 154650-59-6 |