Print…
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49446-1G PC49446-250MG PC49446-5G
APOSPC49446-1GEA 26.1 EUR
APOSPC49446-1G APOSPC49446-250MG APOSPC49446-5G
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₉H₅F₅O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31759994
Número CAS: 2248272-02-6