Print…
2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49434-1G PC49434-250MG
APOSPC49434-1GEA 609 EUR
APOSPC49434-1G APOSPC49434-250MG
2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzoic acid 95%
2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃BrClFO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28733903
Número CAS: 1695489-54-3