Print…
2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49433-1G PC49433-250MG
APOSPC49433-1GEA 58 EUR
APOSPC49433-1G APOSPC49433-250MG
2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₃BrF₄O₂
Peso Molecular: 287.006 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31759995
Número CAS: 2091606-46-9