Print…
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49432-1G PC49432-250MG
APOSPC49432-1GEA 452 EUR
APOSPC49432-1G APOSPC49432-250MG
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₃BrF₄O₂
Peso Molecular: 287.006 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31759997
Número CAS: 1800423-60-2