Print…
3-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49431-25G PC49431-5G PC49431-10G
APOSPC49431-25GEA 0 EUR
APOSPC49431-25G APOSPC49431-5G APOSPC49431-10G
3-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzoic acid 95%
3-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzoic acid
Fórmula: C₈H₆BrFO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00506954
Número CAS: 72518-16-2