Print…
2-Methyl-5-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-3-furoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49430-1G PC49430-250MG
APOSPC49430-1GEA 174 EUR
APOSPC49430-1G APOSPC49430-250MG
2-Methyl-5-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-3-furoic acid
2-Methyl-5-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-3-furoic acid
Fórmula: C₁₃H₉F₃O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27937118
Número CAS: 672930-56-2