Print…
5-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)thiophene-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49428-250MG PC49428-5G
APOSPC49428-250MGEA 92.8 EUR
APOSPC49428-250MG APOSPC49428-5G
5-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)thiophene-2-carboxylic acid
5-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)thiophene-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₇F₃O₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12739572
Número CAS: 1039859-73-8