Print…
2-Cyclopropyl-5-fluoroaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49423-1G PC49423-250MG PC49423-5G
APOSPC49423-1GEA 77 EUR
APOSPC49423-1G APOSPC49423-250MG APOSPC49423-5G
2-Cyclopropyl-5-fluoroaniline
2-Cyclopropyl-5-fluoroaniline
Fórmula: C₉H₁₀FN
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD30322597
Número CAS: 1538364-89-4