Print…
3-Cyclopropyl-5-fluoroaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49421-250MG PC49421-5G
APOSPC49421-250MGEA 34.8 EUR
APOSPC49421-250MG APOSPC49421-5G
3-Cyclopropyl-5-fluoroaniline
3-Cyclopropyl-5-fluoroaniline
Fórmula: C₉H₁₀FN
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD30210561
Número CAS: 1448348-37-5