Print…
4-Cyclopropyl-3-fluoroaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49420-250MG PC49420-5G
APOSPC49420-250MGEA 161 EUR
APOSPC49420-250MG APOSPC49420-5G
4-Cyclopropyl-3-fluoroaniline
4-Cyclopropyl-3-fluoroaniline
Fórmula: C₉H₁₀FN
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD14585553
Número CAS: 1208083-48-0