Print…
5-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49417-1G PC49417-250MG
APOSPC49417-1GEA 75.4 EUR
APOSPC49417-1G APOSPC49417-250MG
5-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
5-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
Fórmula: C₉H₁₀FN
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD24645335
Número CAS: 1374298-69-7